Learn More
2-chloro-5-éthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-ethylpyrimidine |
| Densité | 1.174 |
| Point d’ébullition | 223°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.521 |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive; May form a precipitate |
| Poids de la formule | 142.59 |
| Pourcentage de pureté | 98% |