Learn More
2-Chloro-5-fluoro-6-méthylpyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15491509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491509 5 g 5g
15481509 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64347.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 884494-78-4
Formule moléculaire C6H5ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 145.561
Numéro MDL MFCD04972391
Clé InChI ICSRNKKGNHKSJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-fluoro-6-methylpyridine, 2-chloro-5-fluoro-6-picoline, 6-chloro-3-fluoro-2-methyl-pyridine, 6-chloro-3-fluoro-2-picoline, pubchem6219, ksc659q3d, pyridine,6-chloro-3-fluoro-2-methyl, 6-chloranyl-3-fluoranyl-2-methyl-pyridine
CID PubChem 19867376
Nom IUPAC 6-chloro-3-fluoro-2-méthylpyridine
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-fluoro-6-methylpyridine
Quantité 5 g
Beilstein 13638700
Poids de la formule 145.56
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide