Learn More
2-chloro-5-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10358660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10358660 5 g Flacon en verre 5g
10423835 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10358660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 249960050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3827-49-4
Formule moléculaire C6H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 146.55
Numéro MDL MFCD00042524
Clé InChI CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
CID PubChem 2724522
Nom IUPAC 2-chloro-5-fluorophénol
SMILES OC1=CC(F)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-fluorophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 183°C to 185°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(OH)Cl
Indice de réfraction 1.5240 to 1.526
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali,soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 146.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement