Learn More
2-Chloro-5-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15413827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28567.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-fluorophenol
CAS 3827-49-4
Point d’ébullition 183°C to 185°C
Odeur Phenol-like
Formule moléculaire C6H4ClFO
Indice de réfraction 1.525
Numéro MDL MFCD00042524
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Synonyme 2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
Clé InChI CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(F)=CC=C1Cl
Nom IUPAC 2-chloro-5-fluorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 146.55
CID PubChem 2724522
Poids de la formule 146.55
Pourcentage de pureté 98%