Learn More
2-Chloro-5-fluoropyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357329 5 g 5g
11347329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27462.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31301-51-6 | C5H3ClFN | 131.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31301-51-6
Formule moléculaire C5H3ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 131.53
Numéro MDL MFCD03095332
Clé InChI QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
CID PubChem 2782801
Nom IUPAC 2-chloro-5-fluoropyridine
SMILES FC1=CN=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-fluoropyridine
Point de fusion 19°C
Densité 1.297
Point d’ébullition 74°C (38 mmHg)
Point d’éclair 42°C (108°F)
Indice de réfraction 1.503
Quantité 5 g
Numéro UN UN2929
Poids de la formule 131.54
Pourcentage de pureté 95%