Learn More
2-chloro-5-fluoropyridine, 95 %, Acros Organics
Code produit 11916451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11916451 5 g -
11906451 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 31301-51-6
Formule moléculaire C5H3ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 131.53
Numéro MDL MFCD03095332
Clé InChI QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
CID PubChem 2782801
Nom IUPAC 2-chloro-5-fluoropyridine
SMILES FC1=CN=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-fluoropyridine
Point de fusion 23°C to 24°C
Densité 1.2970g/mL
Point d’ébullition 74°C (37.0 Torr)
Point d’éclair 42°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.297
Poids de la formule 131.54
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-5-fluoropyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.