Learn More
2-chloro-5-fluoropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15441178 1 g 1g
15461178 250 mg 250mg
15451178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55055.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 62802-42-0 | C4H2ClFN2 | 132.522 g/mol
2-Chloro-5-fluoropyrimidine is used to prepare 2,4-disubstituted-5-fluoropyrimidine , which is a biologically active molecule seen in anticancer agents like 5-fluorouracil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-chloro-5-fluoropyrimidine est utilisé pour préparer 2,4-disubstituée-5-fluoropyrimidine, qui est une molécule biologiquement active observée dans des agents anticancéreux comme le 5-fluorouracile.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62802-42-0
Formule moléculaire C4H2ClFN2
Poids moléculaire (g/mol) 132.522
Numéro MDL MFCD03788197
Clé InChI AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine
CID PubChem 583466
Nom IUPAC 2-chloro-5-fluoropyrimidine
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Densité 1.073
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.503
Quantité 1 g
Numéro UN UN3267
Poids de la formule 132.52
Pourcentage de pureté 97%