Learn More
2-chloro-5-iodopyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440109 1 g 1g
15460109 250 mg 250mg
15450109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63423.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 32779-38-7 | C4H2ClIN2 | 240.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32779-38-7
Formule moléculaire C4H2ClIN2
Poids moléculaire (g/mol) 240.43
Numéro MDL MFCD06200210
Clé InChI WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1714223
Nom IUPAC 2-chloro-5-iodopyrimidine
SMILES ClC1=NC=C(I)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Poids de la formule 240.43
Pourcentage de pureté 95%