Learn More
2-chloro-5-iodopyrimidine, 95 %, ACROS Organics
Catalog No. 15299906 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Packungsgröße
15299906 1 g 1g
15209916 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15299906 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 32779-38-7
Formule moléculaire C4H2ClIN2
Poids moléculaire (g/mol) 240.43
Numéro MDL MFCD06200210
Clé InChI WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1714223
Nom IUPAC 2-chloro-5-iodopyrimidine
SMILES ClC1=NC=C(I)C=N1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Point de fusion 135°C to 136°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Poids de la formule 240.43
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-iodopyrimidine, 95%
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.