Learn More
2-Chloro-5-méthoxyaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328986 100 g 100g
11308986 5 g 5g
11318986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20162.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 2401-24-3 | C7H8ClNO | 157.597 g/mol
2-Chloro-5-methoxyaniline is used in the preparation of 4-amino-5-chloro-2-methoxyphenyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-chloro-5-méthoxyaniline est utilisée dans la préparation du thiocyanate de 4-amino-5-chloro-2-méthoxyphényle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2401-24-3
Formule moléculaire C7H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 157.597
Numéro MDL MFCD00047830
Clé InChI GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-m-anisidine, 3-amino-4-chloroanisole, benzenamine, 2-chloro-5-methoxy, 2-chloro-5-methoxy-aniline, 6-chloro-m-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxy-phenylamine, 2-chloro-5-methoxybenzenamine hydrochloride, 6-chloro-meta-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyanilinehydrochloride, timtec-bb sbb008038
CID PubChem 75460
Nom IUPAC 2-chloro-5-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-methoxyaniline
Point de fusion 27°C
Point d’ébullition 135°C to 137°C (12 mmHg)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.5865
Quantité 100 g
Numéro UN UN2233
Beilstein 2082193
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté ≥98%