Learn More
Acide 2-chloro-5-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480098 1 g 1g
15490098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53359.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 89694-46-2 | C7H8BClO3 | 186.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89694-46-2
Formule moléculaire C7H8BClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.40
Numéro MDL MFCD06659858
Clé InChI REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
CID PubChem 17750233
Nom IUPAC acide (2-chloro-5-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 106°C to 110°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.4
Pourcentage de pureté 98%