Learn More
2-Chloro-5-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11386629 5 g 5g
11396629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26209.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 95-81-8 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-81-8
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.60
Numéro MDL MFCD00007674
Clé InChI HPSCXFOQUFPEPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2-chloro-5-methyl, 6-chloro-m-toluidine, 3-amino-4-chlorotoluene, 2-chlor-5-methyl-aniline, 2-chloro-5-methylbenzenamine, 2-chloro-5-methylphenylamine, ccris 2888, 2-chloro-5-methyl aniline, 6-chlor-meta-toluidin, pubchem18921
CID PubChem 66770
Nom IUPAC 2-chloro-5-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-methylaniline
Point de fusion 31°C to 33°C
Point d’ébullition 228°C to 230°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2239
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 98%