Learn More
2-chloro-5-méthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462119 25 g 25g
15442119 1 g 1g
15452119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462119 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64773.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 22536-61-4 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive and synthetic chemistry. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la synthèse organique, l’agent catalytique, l’additif pétrochimique et la chimie synthétique. Également utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22536-61-4
Formule moléculaire C5H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 128.559
Numéro MDL MFCD09260903
Clé InChI APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
CID PubChem 581719
Nom IUPAC 2-chloro-5-méthylpyrimidine
SMILES CC1=CN=C(N=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-methylpyrimidine
Point de fusion 89°C to 92°C
Quantité 25 g
Beilstein 108732
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide