Learn More
2-chloro-5-méthylthiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used in the synthesis of dithienylcyclopentene optical molecular switches. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Elle est utilisée dans la synthèse des séquences activatrices optiques de dithiénylcyclopentène. Il sert aussi d’intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-methylthiophene |
| Densité | 1.21 |
| Point d’ébullition | 155°C to 156°C |
| Point d’éclair | 47°C (117°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.5356 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1992 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Poids de la formule | 132.61 |
| Show More |