Learn More
2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11387219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387219 10 g 10g
11377219 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27409.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 219555-98-3
Formule moléculaire C7H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00799403
Clé InChI WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
CID PubChem 2735784
Nom IUPAC 2-chloro-5-propylpyrimidine
SMILES CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-n-propylpyrimidine
Densité 1.142
Point d’ébullition 100°C (3 mmHg)
Indice de réfraction 1.514
Quantité 10 g
Poids de la formule 156.62
Pourcentage de pureté 98%