Learn More
2-Chloro-5-nitro-N-4-phénylbenzamide, TRC
Code produit 30179965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179965 10 mg 10mg
30179831 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179965 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37405010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22978-25-2
Formule moléculaire C13 H9 Cl N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 276.68
Synonyme GW 9662
Nom IUPAC 2-chloro-5-nitro-N-phénylbenzamide
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitro-N-4-phenylbenzamide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-12-7-6-10(16(18)19)8-11(12)13(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,17)
Poids de la formule 276.0302