Learn More
2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinylbenzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinylbenzamide |
| CAS | 313516-66-4 |
| Formule moléculaire | C12 H8 Cl N3 O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | T 0070907 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H8ClN3O3/c13-11-2-1-9(16(18)19)7-10(11)12(17)15-8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,(H,14,15,17) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccncc2 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-5-nitro-N-pyridine-4-ylbenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 277.66 |
| Poids de la formule | 277.0254 |