Learn More
2-chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide
Code produit 15446399
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15446399 50 mg 50mg
15436399 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446399 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64455.MF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Composé chloro-nitro-benzamido perméable aux cellules qui agit comme un puissant antagoniste spécifique, irréversible et de haute affinité du PPAR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313516-66-4
Formule moléculaire C12H8ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 277.664
Numéro MDL MFCD00121849
Clé InChI FRPJSHKMZHWJBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinylbenzamide, 2-chloro-5-nitro-n-pyridin-4-yl benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridyl benzamide, benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl-benzamide, d03bpg, d08gqc, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl benzamide, benzamide,2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl, n1-4-pyridyl-2-chloro-5-nitrobenzamide
CID PubChem 2777391
Nom IUPAC 2-chloro-5-nitro-N-pyridine-4-ylbenzamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=CC=NC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO at 10mg/ml. Insoluble in water.
Poids de la formule 277.66
Forme physique Solide