Learn More
2-chloro-5-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417417 500 g 500g
11407417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11417417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15102.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6283-25-6 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6283-25-6
Formule moléculaire C6H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.568
Numéro MDL MFCD00007668
Clé InChI KWIXNFOTNVKIGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitroaniline, 2-chloro-5-nitro aniline, aniline, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitrobenzenamine, aniline, 6-chloro-3-nitro, 2-chloro-5-nitrophenylamine, 2-chloro-5-nitro-benzamine, pubchem21904, 3-nitro-6-chloroaniline
CID PubChem 22691
Nom IUPAC 2-chloro-5-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitroaniline
Point de fusion 117°C to 121°C
Point d’éclair 191°C (375°F)
Odeur Weak, Characteristic
Quantité 500 g
Numéro UN UN2237
Beilstein 2208878
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 98%