Learn More
2-Chloro-5-nitroanisole, TRC
Code produit 30363156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363156 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363156 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3737752G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitroanisole
CAS 1009-36-5
Formule moléculaire C7 H6 Cl N O3
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
SMILES COc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1-chloro-2-méthoxy-4-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 187.58
Poids de la formule 187.0036