Learn More
2-Chloro-5-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452577 50 g 50g
11442577 10 g 10g
11379649 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14824.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6361-21-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6361-21-3
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.56
Numéro MDL MFCD00007293
Clé InChI VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
CID PubChem 72933
Nom IUPAC 2-chloro-5-nitrobenzaldéhyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 77°C to 81°C
Quantité 50 g
Beilstein 743764
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 97%