Learn More
Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454794 500 g 500g
11444794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454794 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13754.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2516-96-3 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-96-3
Formule moléculaire C7H4ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.562
Numéro MDL MFCD00007294
Clé InChI QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid, 2-chloro-5-nitrobenzoicacid, mesalamine impurity m, pubchem13682, acmc-1cb0i, 2-chloro-5-nitrobenzic acid, 5-nitro-2-chlorobenzoic acid
CID PubChem 17287
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Point de fusion 166°C to 168°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 1877474
Poids de la formule 201.57
Pourcentage de pureté ≥98%