Learn More
Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10456990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10456990 100 g 100g
10377420 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10456990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154691000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2516-96-3 | C7H4ClNO4 | 201.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-96-3
Formule moléculaire C7H4ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.56
Numéro MDL MFCD00007294
Clé InChI QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid, 2-chloro-5-nitrobenzoicacid, mesalamine impurity m, pubchem13682, acmc-1cb0i, 2-chloro-5-nitrobenzic acid, 5-nitro-2-chlorobenzoic acid
CID PubChem 17287
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 164°C to 168°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClC6H3(NO2)CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 09, 403
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 201.56
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.