Learn More
Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30357887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357887 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC374055500G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Formule moléculaire C7 H4 Cl N O4
Quantité 500 g
Synonyme 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP)
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 201.56
Poids de la formule 200.9829