Learn More
2-Chloro-5-nitrobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15477577 25 g 25g
15487577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35800.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 34052-37-4 | C13H8ClNO3 | 261.661 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34052-37-4
Formule moléculaire C13H8ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 261.661
Numéro MDL MFCD00007295
Clé InChI HRPHZUAPQWJPCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl-phenylmethanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-1aifx, methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl, 5-nitro-2-chlorobenzophenone, 2-chloro-5-nitro-benzophenone, hrphzuapqwjpcz-uhfffaoysa
CID PubChem 118591
Nom IUPAC (2-chloro-5-nitrophényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Point de fusion 78°C to 84°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 261.66
Pourcentage de pureté 98%