Learn More
2-chloro-5-nitrobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366926 100 g 100g
11356926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06623.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 777-37-7 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 777-37-7
Formule moléculaire C7H3ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.55
Numéro MDL MFCD00007296
Clé InChI HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-chloronitrobenzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrochlorobenzene, 2-chloro-5-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl chlorobenzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 5-nitro-2-chlorobenzotrifluoride
CID PubChem 61213
Nom IUPAC 1-chloro-4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Point de fusion ∼22°C
Densité 1.547
Point d’ébullition 232°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.508
Quantité 100 g
Beilstein 2216169
Poids de la formule 225.55
Pourcentage de pureté 98%