Learn More
2-Chloro-5-nitroimidazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417648 5 g 5g
15427648 250 mg 250mg
15407648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15417648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61141.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57531-37-0 | C3H2ClN3O2 | 147.518 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57531-37-0
Formule moléculaire C3H2ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 147.518
Numéro MDL MFCD08705680
Clé InChI BOJZBRDIZUHTCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-nitroimidazole, 2-chloro-4-nitro-1h-imidazole, 2-chloro-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-3h-imidazole, nitrochloroimidazole, acmc-1ayku, 2-chloro-4-nitrroimidazole, ksc490o8f
CID PubChem 42409
Nom IUPAC 2-chloro-5-nitro-1H-imidazole
SMILES C1=C(NC(=N1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitroimidazole
Quantité 5 g
Poids de la formule 147.52
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide