Learn More
2-Chloro-5-nitropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493474 25 g 25g
11403484 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493474 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10709.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4548-45-2 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
2-Chloro-5-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloro-5-nitropyridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol chaud. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4548-45-2
Formule moléculaire C5H3ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.54
Numéro MDL MFCD00006240
Clé InChI BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin
CID PubChem 78308
Nom IUPAC 2-chloro-5-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitropyridine
Point de fusion 104°C to 109°C
Point d’éclair 158°C (316°F)
Quantité 25 g
Beilstein 120453
Poids de la formule 158.54
Pourcentage de pureté 99%