Learn More
2-Chloro-5 -(pentafluorothio)benzamide 97 %
Product Code. 15467587
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15467587 250 mg 250mg
15457587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15467587 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H35872.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1431329-71-3
Formule moléculaire C7H5ClF5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 281.625
Numéro MDL MFCD22988934
Clé InChI ISPQOXNUNOTXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-pentafluorothio benzamide, 2-chloro-5-pentafluorosulfur benzamide, 2-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide
CID PubChem 73995213
Nom IUPAC 2-Chloro--(pentafluoro-$l^{5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)C(=O)N)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 281.63
Pourcentage de pureté 97%