Learn More
2-Chloro-5-picoline, 94 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-picoline |
| % min. CAS | 92.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Orange-Rose ou Paille-Jaune à Jaune |
| Densité | 1.1690g/mL |
| Point d’éclair | 90°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 92% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.5260 to 1.53 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-chloro-5-methylpyridine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.