Learn More
2-chloro-5-propylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10140652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10140652 50 g 50g
10140602 1 g 1g
10130652 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10140652 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RJC02409EE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 219555-98-3
Formule moléculaire C7H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00799403
Clé InChI WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
CID PubChem 2735784
Nom IUPAC 2-chloro-5-propylpyrimidine
SMILES CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-propylpyrimidine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 50 g
Poids de la formule 156.62
Pourcentage de pureté 97%