Learn More
2’-Chloro-5’-(trifluorométhyl)acétophénone, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425537 5 g 5g
11415537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23524.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71648-45-8 | C9H6ClF3O | 222.591 g/mol
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-chloro-5′-(trifluorométhyl)acétophénone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau 0,11 g/l à 25°C.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71648-45-8
Formule moléculaire C9H6ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 222.591
Numéro MDL MFCD00045092
Clé InChI YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-chloro-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-chloro-5-trifluoromethyl acetophenone, acetophenone, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 3-acetyl-4-chlorobenzotrifluoride, ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-chloro-5-trifluoromethyl benzene, pubchem4210
CID PubChem 144502
Nom IUPAC 1-[2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water 0.11g/L @ 25°C.
Poids de la formule 222.6
Pourcentage de pureté ≥97%