Learn More
2-Chloro-5-(trifluorométhyle)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468606 25 g 25g
11478606 100 g 100g
11488606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16004.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 121-50-6 | C7H5ClF3N | 195.569 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-50-6
Formule moléculaire C7H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 195.569
Numéro MDL MFCD00007673
Clé InChI VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl aniline, fast orange rd oil, fast orange salt rd, orange salt nrd, benzenamine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, fast orange rd salt, daito orange salt rd, diazo fast orange rd, fast orange salt rda
CID PubChem 8475
Nom IUPAC 2-chloro-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 8°C to 10°C
Point d’ébullition 82°C to 83°C (9 mmHg)
Point d’éclair 75°C (167°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 879910
Poids de la formule 195.57
Pourcentage de pureté 97%