Learn More
2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzène-1-sulfonyle de chlorure, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 279.06 |
| Pourcentage de pureté | 97% |