Learn More
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354546 5 g 5g
11344546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20104.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 182344-18-9 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182344-18-9
Formule moléculaire C7H5BClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.37
Numéro MDL MFCD00797335
Clé InChI YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, pubchem1800, acmc-1c23a, ksc489k6p
CID PubChem 2782670
Nom IUPAC Acide [25-chloro--(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 224.38
Pourcentage de pureté 96%