Learn More
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)chlorure de benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11464457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464457 5 g 5g
11454457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20476.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54090-08-3
Formule moléculaire C7H3Cl2F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 279.054
Numéro MDL MFCD00052310
Clé InChI ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
CID PubChem 2734274
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Point d’ébullition 117°C to 119°C (1.0 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 279.07
Pourcentage de pureté 97%