Learn More
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzoyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11425717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425717 5 g 5g
11415717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24295.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-05-6
Formule moléculaire C8H3Cl2F3O
Poids moléculaire (g/mol) 243.006
Numéro MDL MFCD01631634
Clé InChI FRARPACTAFPNNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl, acmc-1b8q9, 2-chloro-5-trifluoromethyl-benzoyl chloride, 2-chloranyl-5-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-chloro-5-trifluoromethyl
CID PubChem 2778106
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Point d’ébullition 59°C to 61°C (1 mmHg)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.497
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1878576
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 243.01
Pourcentage de pureté 97%