Learn More
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)isocyanate de phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392337 5 g 5g
11382337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09899.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 50528-86-4 | C8H3ClF3NO | 221.563 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50528-86-4
Formule moléculaire C8H3ClF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 221.563
Numéro MDL MFCD00037029
Clé InChI WEPYOPYMWSHRIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, isocyanic acid 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ester, 2-chloro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem5026, acmc-1aq1j, timtec-bb sbb006656, 1-mercapto-2-methyl-propan-2-ol
CID PubChem 2733263
Nom IUPAC 1-chloro-2-isocyanato-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densité 1.48
Point d’ébullition 52°C to 53°C (3 mmHg)
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.489
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 2112804
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 221.57
Pourcentage de pureté 97%