Learn More
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344046 5 g 5g
11334046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19153.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22893-39-6 | C9H6ClF3O2 | 238.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22893-39-6
Formule moléculaire C9H6ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.59
Numéro MDL MFCD01631471
Clé InChI PDKWZFJSOMUXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, pubchem7160, acmc-20anz9, 2-chloro-5-trifluoromethyl-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl
CID PubChem 2778119
Nom IUPAC Acide 2-[2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl]acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Point de fusion 112°C to 114°C
Quantité 5 g
Beilstein 2053702
Poids de la formule 238.59
Pourcentage de pureté 97%