Learn More
2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11916771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11916771 5 g 5g
11906771 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11916771 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446480050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 799557-87-2 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 799557-87-2
Formule moléculaire C5H2ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 182.53
Clé InChI AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine
CID PubChem 18987645
Nom IUPAC 2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyrazine
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Point d’ébullition 88°C (118.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 182.53
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.