Learn More
2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Point de fusion | 29°C to 33°C |
| Densité | 1.417 |
| Point d’ébullition | 152°C to 153°C |
| Point d’éclair | 62°C (143°F) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 3649688 |
| Poids de la formule | 181.55 |
| Pourcentage de pureté | 97% |