Learn More
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 52334-81-3 |
| Formule moléculaire | C6H3ClF3N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 5-Trifluoromethyl-2-chloropyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1 |
| Nom IUPAC | 2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.54 |
| Poids de la formule | 180.9906 |