Learn More
2-Chloro-6-fluoro-3-méthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11491350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491350 10 g 10g
11481350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491350 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26403.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde a été utilisé dans la synthèse de nouveaux copolymères de méthyl 2-cyano-3-dihalophényl-2-propénoates et de styrène.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 15 mg/l à 20°C. Également soluble dans l’heptane, le toluène, le méthanol, l’acétate d’éthyle, l’acétone.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149949-29-1
Formule moléculaire C8H6ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 188.58
Numéro MDL MFCD04115941
Clé InChI WRJUPJLEUPNEBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde
CID PubChem 3750673
Nom IUPAC 2-chloro-6-fluoro-3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(Cl)C(C=O)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 104°C to 107°C
Quantité 10 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water 15mg/L at 20°C . Also soluble in heptane,toluene,methanol,ethyl acetate,acetone.
Poids de la formule 188.59
Pourcentage de pureté 97%