Learn More
2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323656 5 g 5g
11313656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14719.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 443-33-4 | C7H5ClFNO | 173.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443-33-4
Formule moléculaire C7H5ClFNO
Poids moléculaire (g/mol) 173.57
Numéro MDL MFCD00837704
Clé InChI OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
Synonyme 2-chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, 2-chloro-6-fluorobenzaldoxime, 6-chloro-2-fluorophenyl hydroxyimino methane, pubchem2883, e-n-2-chloro-6-fluorophenyl methylidene hydroxylamine, 1e-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, e-1-2-chloro-6-fluorophenyl-n-hydroxymethanimine, ne-n-2-chloro-6-fluorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-2-chloranyl-6-fluoranyl-phenyl methylidene hydroxylamine
CID PubChem 7329318
SMILES O\N=C\C1=C(F)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
Point de fusion 125°C to 127°C
Quantité 5 g
Beilstein 3247886
Nom IUPAC (E)-N-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidene]hydroxylamine
Poids de la formule 173.58
Pourcentage de pureté 97%