Learn More
Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzène-1-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10722937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10722937 5 g 5g
10260495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10722937 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB06439DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 79455-63-3
Formule moléculaire C7H3Cl2FO
Poids moléculaire (g/mol) 192.998
Clé InChI GFNAJZAKJGKJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-fluorobenzoylchloride, 2-chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-chloro-6-fluoro-benzoyl chloride, 6-chloro-2-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-6-fluoro, acmc-1behg, 2-fluoro-6-chlorobenzoyl chloride, attercop-chm at108371, 2-chloro-6-fluoro benzoyl chloride, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzoyl chloride
CID PubChem 2736547
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyle
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 193
Pourcentage de pureté 97%