Learn More
Acide 2-chloro-6-fluorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15439857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439857 5 g 5g
15429857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53079.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313545-32-3
Formule moléculaire C6H5BClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.36
Numéro MDL MFCD04039892
Clé InChI NXSZSZJWZVLHAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-6-fluorophenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid,b-2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid, b-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem18883, acmc-1ad0v, 2-borono-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzene boronic acid
CID PubChem 3549395
Nom IUPAC Acide(2-chloro-6-fluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid
Point de fusion 131°C to 135°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.37
Pourcentage de pureté 97%