Learn More
2-chloro-6-fluorobenzothiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425107 5 g 5g
15415107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32383.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 399-74-6 | C7H3ClFNS | 187.616 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-74-6
Formule moléculaire C7H3ClFNS
Poids moléculaire (g/mol) 187.616
Numéro MDL MFCD04448822
Clé InChI ISIIQFDYFMPPOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-fluorobenzo d thiazole, 2-chloro-6-fluorobenzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro, pubchem21812, acmc-1aihk, ksc497m8n, 2-chloro-6-fluoro benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-8ci,9ci
CID PubChem 2049870
Nom IUPAC 2-chloro-6-fluoro-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Point de fusion 89°C to 93°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 187.62
Pourcentage de pureté 98%