Learn More
Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyl, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11450208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450208 5 g 5g
11460208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23762.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79455-63-3
Formule moléculaire C7H3Cl2FO
Poids moléculaire (g/mol) 192.998
Numéro MDL MFCD00178746
Clé InChI GFNAJZAKJGKJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-fluorobenzoylchloride, 2-chloro-6-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-chloro-6-fluoro-benzoyl chloride, 6-chloro-2-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-6-fluoro, acmc-1behg, 2-fluoro-6-chlorobenzoyl chloride, attercop-chm at108371, 2-chloro-6-fluoro benzoyl chloride, 2-chloranyl-6-fluoranyl-benzoyl chloride
CID PubChem 2736547
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyle
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluorobenzoyl chloride
Indice de réfraction 1.525
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 4980867
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 193.01
Pourcentage de pureté 98%