Learn More
2-Chloro-6-fluorophénylacétonitrile, 98 %
Code produit 11488853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488853 100 g 100g
11468853 5 g -
11478853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11023.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2-chloro-6-fluorophénylacétonitrile peut être utilisé dans la synthèse de blocs de construction fluorés aryle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75279-55-9
Formule moléculaire C8H5ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 169.583
Numéro MDL MFCD00001900
Clé InChI ZGSAFMIRVLOISC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-6-fluorobenzyl cyanide, 2-2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluorophenyl acetonitrile, 2-6-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-chloro-6-fluorobenzeneacetonitrile, pubchem10416, acmc-209oxp, ksc494e1d
CID PubChem 123575
Nom IUPAC 2-(2-chloro-6-fluorophényl)acétonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluorophenylacetonitrile
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 85°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 7423296
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 169.59
Pourcentage de pureté 98%