Learn More
2-Chloro-6-méthoxy-7-dézapurine, TRC
Code produit 30367170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367170 500 mg 500mg
30353930 100 mg 100mg
30362022 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30367170 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC367950500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96022-77-4
Formule moléculaire C7 H6 Cl N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 183.6
Nom IUPAC 2-chloro-4-méthoxy-3H-pyrimidine [2,3-d]pyrimidine
SMILES COc1[nH]c(Cl)nc2nccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methoxy-7-deazapurine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClN3O/c1-12-6-4-2-3-9-5(4)10-7(8)11-6/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Poids de la formule 183.0199